Scheitrechters Squibb
100 ml, 19/26 NS, -
527-1312
DURAN®, borosilicaatglas, met NS-PE-stop.
Met socket en gewone steel. Beschikbaar met vervangbare volglazen-kraanplug of PTFE-kraanplug voor vetvrije werking. Beiden met of zonder graduatie.
- Huls:19/26 NS
- Capaciteit:100 ml
- Indeling:-