Orders LinkContactUsLinkComponent
Conische scheitrechters
Conische scheitrechters
1000 ml, 29/32 NS, -
Catalogus # 527-1140
Leverancier:   Lenz Laborglas
Conische scheitrechters
Catalogus # 527-1140
Leverancier:  Lenz Laborglas
Conische scheitrechters
Conische scheitrechters
1000 ml, 29/32 NS, -
Price
130,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas, met NS-PE-stop.
Met socket en gewone steel. Beschikbaar met vervangbare volglazen-kraanplug of PTFE-kraanplug voor vetvrije werking. Beiden met of zonder graduatie.
Documents
Specificaties
  • Huls:
    29/32 NS
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Indeling:
    -
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.