Opvangkolven
500 ml, KS 35/20
Catalogus # 531-9144
Leverancier: Lenz Laborglas
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas, helder of geplastificeerd.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Bolle verbinding KS 35/20, gecentreerd, geschikt voor alle roterende verdampers.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-certificaten
Specificaties
- Verbinding:KS 35/20
- Capaciteit:500 ml
- Seq:03