Gel Loading Tips, ART™
ART 100 GEL, 100 µl, +, +, 68,6 mm, 10 rekken met elk 96 stuks
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Gel Loading Tips, ART™
Catalogus # 732-2226
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Ontworpen voor het laden van verticale elektroforesegels.
- Sterile tips are certified free from RNase, DNase, ATP and pyrogen
- Available with or without filter for trapping potential contaminants
- Manufactured according to the industry's highest quality standard
Documents
Specificaties
- Verpakt:10 rekken met elk 96 stuks
- Steriel:+
- Volume:100 µl
- Lengte:68,6 mm
- Seq:03
- Tip stijl:ART 100 GEL
- Filter:+
- Cat. No.:732-2226
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.