Printers
Printer, AP25-24, 58 mm, 113,5×96×66 mm, 391 g
Catalogus # LANC39010002
Leverancier: GETINGE LIFE SCIENCES
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Print breedte (maximaal):58 mm
- Gewicht:391 g
- Omschrijving:Printer, AP25-24
- Seq:01
- b×d×h:113,5×96×66 mm