Emmers
wit, 17 L, 340 mm, 310 mm
Catalogus # 216-1612
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Wit LDPE.
- Goede chemische en thermische bestendigheid
- Met graduatie per 1 liter
- Met tuit
Voor industriële toepassingen en voor gebruik in laboratoria. Met stalen beugel en kunststof handgreep.
Specificaties
- Capaciteit:17 L
- Kleur:wit
- Hoogte:310 mm
- Ø uitw.:340 mm