Emmers
wit, 12 L, 300 mm, 280 mm
216-1611
: KARTELL
Wit LDPE.
- Goede chemische en thermische bestendigheid
- Met graduatie per 1 liter
- Met tuit
Voor industriële toepassingen en voor gebruik in laboratoria. Met stalen beugel en kunststof handgreep.
- Capaciteit:12 L
- Kleur:wit
- Hoogte:280 mm
- Ø uitw.:300 mm