Emmers
wit, 9 L, 280 mm, 250 mm
Catalogus # 216-1610
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Wit LDPE.
- Goede chemische en thermische bestendigheid
- Met graduatie per 1 liter
- Met tuit
Voor industriële toepassingen en voor gebruik in laboratoria. Met stalen beugel en kunststof handgreep.
Specificaties
- Capaciteit:9 L
- Kleur:wit
- Hoogte:250 mm
- Ø uitw.:280 mm