Pasteurpipetten
, 1 ml, 150 mm, 0,25 ml, -, 500 stuks.
Catalogus # KART88336
Ga naar:
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
Product Details & Documents
PE, voor eenmalig gebruik, steriel of niet-steriel.
- PE-pipetten voor eenmalig gebruik, met ballon en schaalverdeling
- Het dunne uiteinde garandeert een nauwkeurige monsteroverdracht
- Niet-steriele pipetten zijn verkrijgbaar in multiverpakking; steriele pipetten zijn individueel verpakt
: *Capillair
Specificaties
- Verpakt:500 stuks.
- Steriel:-
- Capaciteit:1 ml
- Lengte:150 mm
- Seq:5
- Schaalverdeling:0,25 ml