Reageerbuizen
5 ml, 70 mm, 11 mm, PS, RIA
212-6117
: KARTELL
Transparant PS of doorschijnend PP.
- PS: Good thermal and chemical resistance
- PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
- Robust, economical
Universele buizen voor een groot aantal toepassingen.
- Ø uitw.:11 mm
- Type:RIA
- Capaciteit:5 ml
- Lengte:70 mm
- Materiaal:PS
- Seq:02