Reageerbuizen
3 ml, 55 mm, 11,5 mm, PS, Coagulometer
Catalogus # 212-0221
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Transparant PS of doorschijnend PP.
- PS: Good thermal and chemical resistance
- PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
- Robust, economical
Universele buizen voor een groot aantal toepassingen.
Specificaties
- Ø uitw.:11,5 mm
- Type:Coagulometer
- Capaciteit:3 ml
- Lengte:55 mm
- Materiaal:PS
- Seq:01