Reageerbuizen
5 ml, 75 mm, 12 mm, PS, Cilindrisch
212-0220
: KARTELL
Transparant PS of doorschijnend PP.
- PS: Good thermal and chemical resistance
- PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
- Robust, economical
Universele buizen voor een groot aantal toepassingen.
- Ø uitw.:12 mm
- Type:Cilindrisch
- Capaciteit:5 ml
- Lengte:75 mm
- Materiaal:PS
- Seq:03