Reageerbuizen
10 ml, 105 mm, 16 mm, PS, Conisch
Catalog # 212-6110
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Transparant PS of doorschijnend PP.
- PS: Good thermal and chemical resistance
- PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
- Robust, economical
Universele buizen voor een groot aantal toepassingen.
Specifications
- Ø uitw.:16 mm
- Type:Conisch
- Capaciteit:10 ml
- Lengte:105 mm
- Materiaal:PS
- Seq:04