Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
2000 ml, 50 ml, 370 mm, 92 mm
Catalogus # 612-4736
Leverancier:   KARTELL
Maatcilinders
Catalogus # 612-4736
Leverancier:  KARTELL
Maatcilinders
Maatcilinders
2000 ml, 50 ml, 370 mm, 92 mm
Price
37,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Doorschijnend PP, laag model.
  • Ronde voet
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Permanente schaalverdeling
Specificaties
  • Ø:
    92 mm
  • Capaciteit:
    2000 ml
  • Hoogte:
    370 mm
  • Indeling:
    50 ml