Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
Maatcilinders
1000 ml, 25 ml, 332 mm, 70 mm
Catalogus # 612-4734
Leverancier:   KARTELL
Maatcilinders
Catalogus # 612-4734
Leverancier:  KARTELL
Maatcilinders
Maatcilinders
1000 ml, 25 ml, 332 mm, 70 mm
Price
27,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Doorschijnend PP, laag model.
  • Ronde voet
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Permanente schaalverdeling
Specificaties
  • Ø:
    70 mm
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Hoogte:
    332 mm
  • Indeling:
    25 ml