Maatcilinders
500 ml, 10 ml, 305 mm, 55,5 mm
Catalogus # 612-4732
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Doorschijnend PP, laag model.
- Ronde voet
- Uitstekende chemische bestendigheid
- Permanente schaalverdeling
Documents
Specificaties
- Ø:55,5 mm
- Capaciteit:500 ml
- Hoogte:305 mm
- Indeling:10 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



