Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
250 ml, 10 ml, 264 mm, 45,5 mm
Catalogus # 612-4730
Leverancier:   KARTELL
Maatcilinders
Catalogus # 612-4730
Leverancier:  KARTELL
Maatcilinders
Maatcilinders
250 ml, 10 ml, 264 mm, 45,5 mm
Price
17,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Doorschijnend PP, laag model.
  • Ronde voet
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Permanente schaalverdeling
Specificaties
  • Ø:
    45,5 mm
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Hoogte:
    264 mm
  • Indeling:
    10 ml