Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
Maatcilinders
100 ml, 5 ml, 178 mm, 34 mm
Catalogus # 612-4728
Leverancier:   KARTELL
Maatcilinders
Catalogus # 612-4728
Leverancier:  KARTELL
Maatcilinders
Maatcilinders
100 ml, 5 ml, 178 mm, 34 mm
Price
9,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Doorschijnend PP, laag model.
  • Ronde voet
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Permanente schaalverdeling
Specificaties
  • Ø:
    34 mm
  • Capaciteit:
    100 ml
  • Hoogte:
    178 mm
  • Indeling:
    5 ml