Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
Maatcilinders
50 ml, 2,5 ml, 143 mm, 29 mm
Catalogus # 612-4726
Leverancier:   KARTELL
Maatcilinders
Catalogus # 612-4726
Leverancier:  KARTELL
Maatcilinders
Maatcilinders
50 ml, 2,5 ml, 143 mm, 29 mm
Price
8,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Doorschijnend PP, laag model.
  • Ronde voet
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Permanente schaalverdeling
Specificaties
  • Ø:
    29 mm
  • Capaciteit:
    50 ml
  • Hoogte:
    143 mm
  • Indeling:
    2,5 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.