Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders
Maatcilinders
25 ml, 1 ml, 107 mm, 22 mm
Catalogus # 612-4724
Leverancier:   KARTELL
Maatcilinders
Catalogus # 612-4724
Leverancier:  KARTELL
Maatcilinders
Maatcilinders
25 ml, 1 ml, 107 mm, 22 mm
Price
7,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Doorschijnend PP, laag model.
  • Ronde voet
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Permanente schaalverdeling
Specificaties
  • Ø:
    22 mm
  • Capaciteit:
    25 ml
  • Hoogte:
    107 mm
  • Indeling:
    1 ml