Maatcilinders
Measuring cylinder, 10 ml, 0,25 ml, 88 mm, 16 mm
Catalogus # 612-4722
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Doorschijnend PP, laag model.
- Ronde voet
- Uitstekende chemische bestendigheid
- Permanente schaalverdeling
Documents
Specificaties
- Ø:16 mm
- Capaciteit:10 ml
- Omschrijving:Measuring cylinder
- Hoogte:88 mm
- Indeling:0,25 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.