Indrukstoppen
natuur, 15,5 mm, 17 mm
Catalogus # 212-0218
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Voor de afdichting van glazen of kunststof reagens- en monsterbuisjes.
- PE, natuurlijke kleur
- Goede chemische bestendigheid
- Budgetvriendelijk
- Handig verpakkingsformaat
*Conisch
Specificaties
- Ø onder:15,5 mm
- Ø boven:17 mm
- Kleur:natuur
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.