Indrukstoppen
natuur, 38 mm, 40 mm
Catalog # 212-0217
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Voor de afdichting van glazen of kunststof reagens- en monsterbuisjes.
- PE, natuurlijke kleur
- Goede chemische bestendigheid
- Budgetvriendelijk
- Handig verpakkingsformaat
*Conisch
Specifications
- Ø onder:38 mm
- Ø boven:40 mm
- Kleur:natuur