Indrukstoppen
natuur, 28 mm, 30 mm
Catalogus # KART656
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Voor de afdichting van glazen of kunststof reagens- en monsterbuisjes.
- PE, natuurlijke kleur
- Goede chemische bestendigheid
- Budgetvriendelijk
- Handig verpakkingsformaat
*Conisch
Specificaties
- Ø onder:28 mm
- Ø boven:30 mm
- Kleur:natuur