Indrukstoppen
natuur, 14 mm, 16 mm
Catalogus # 212-0213
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Voor de afdichting van glazen of kunststof reagens- en monsterbuisjes.
- PE, natuurlijke kleur
- Goede chemische bestendigheid
- Budgetvriendelijk
- Handig verpakkingsformaat
*Conisch
Specificaties
- Ø onder:14 mm
- Ø boven:16 mm
- Kleur:natuur