Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
408×299×81 mm
Catalogus # 216-2115
Leverancier:   KARTELL
Laboratoriumschalen
Catalogus # 216-2115
Leverancier:  KARTELL
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
408×299×81 mm
Price
35,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wit PS.
  • Robuust, schokbestendig ontwerp
  • Hittebestendig tot +70 °C
  • Gladde oppervlakken voor gemakkelijke reiniging
Voor universeel gebruik, geschikt voor veel verschillende laboratoriumtoepassingen. Ook geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
Documents
Specificaties
  • Seq:
    15
  • b×d×h:
    408×299×81 mm