Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriumschalen
409×300×42 mm
  216-2114
 :   KARTELL
Laboratoriumschalen
  216-2114
 :  KARTELL
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
409×300×42 mm
32,80 €
1 * 1 ST
Wit PS.
  • Robuust, schokbestendig ontwerp
  • Hittebestendig tot +70 °C
  • Gladde oppervlakken voor gemakkelijke reiniging
Voor universeel gebruik, geschikt voor veel verschillende laboratoriumtoepassingen. Ook geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
  • Seq:
    14
  • b×d×h:
    409×300×42 mm