Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
408×300×21 mm
Catalog # 216-1681
Supplier:   KARTELL
Laboratoriumschalen
Catalog # 216-1681
Supplier:  KARTELL
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
408×300×21 mm
Price
32,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wit PS.
  • Robuust, schokbestendig ontwerp
  • Hittebestendig tot +70 °C
  • Gladde oppervlakken voor gemakkelijke reiniging
Voor universeel gebruik, geschikt voor veel verschillende laboratoriumtoepassingen. Ook geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
Documents
Specifications
  • Seq:
    13
  • b×d×h:
    408×300×21 mm