Laboratoriumschalen
252×252×82 mm
Catalogus # 216-2112
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Wit PS.
- Robuust, schokbestendig ontwerp
- Hittebestendig tot +70 °C
- Gladde oppervlakken voor gemakkelijke reiniging
Voor universeel gebruik, geschikt voor veel verschillende laboratoriumtoepassingen. Ook geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
Documents
KART5707_TDS_EN
Datasheet
Specificaties
- Seq:05
- b×d×h:252×252×82 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.