Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
252×252×82 mm
Catalogus # 216-2112
Leverancier:   KARTELL
Laboratoriumschalen
Catalogus # 216-2112
Leverancier:  KARTELL
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
252×252×82 mm
Price
22,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wit PS.
  • Robuust, schokbestendig ontwerp
  • Hittebestendig tot +70 °C
  • Gladde oppervlakken voor gemakkelijke reiniging
Voor universeel gebruik, geschikt voor veel verschillende laboratoriumtoepassingen. Ook geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
Documents
Specificaties
  • Seq:
    05
  • b×d×h:
    252×252×82 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.