Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
353×252×21 mm
Catalogus # 216-2103
Leverancier:   KARTELL
Laboratoriumschalen
Catalogus # 216-2103
Leverancier:  KARTELL
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
353×252×21 mm
Price
22,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wit PS.
  • Robuust, schokbestendig ontwerp
  • Hittebestendig tot +70 °C
  • Gladde oppervlakken voor gemakkelijke reiniging
Voor universeel gebruik, geschikt voor veel verschillende laboratoriumtoepassingen. Ook geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
Documents
Specificaties
  • Seq:
    10
  • b×d×h:
    353×252×21 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.