Laboratoriumschalen
303×151×21 mm
Catalogus # 216-1684
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Wit PS.
- Robuust, schokbestendig ontwerp
- Hittebestendig tot +70 °C
- Gladde oppervlakken voor gemakkelijke reiniging
Voor universeel gebruik, geschikt voor veel verschillende laboratoriumtoepassingen. Ook geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
Documents
KART5707_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Seq:07
- b×d×h:303×151×21 mm