Laboratoriumschalen
201×151x21 mm
Catalog # 216-2101
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Wit PS.
- Robuust, schokbestendig ontwerp
- Hittebestendig tot +70 °C
- Gladde oppervlakken voor gemakkelijke reiniging
Voor universeel gebruik, geschikt voor veel verschillende laboratoriumtoepassingen. Ook geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
Documents
KART5707_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Seq:01
- b×d×h:201×151x21 mm