Orders LinkContactUsLinkComponent
Exsiccatoren
Exsiccatoren
Exsiccator, 250 DN, 225 mm, 285×300 mm
Catalog # 467-2125
Supplier:   KARTELL
Exsiccatoren
Catalog # 467-2125
Supplier:  KARTELL
Exsiccatoren
Exsiccatoren
Exsiccator, 250 DN, 225 mm, 285×300 mm
Price
258,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deksel uit transparant polycarbonaat en ondergedeelte uit polypropyleen. De speciaal gegroefde afsluitstop laat zeer langzaam opnieuw lucht toe om te voorkomen dat de inhoud wordt verstoord.
  • Implosiebestendig
  • Bestand tegen vacuüms van 740 mm Hg en heeft in 24 uur niet meer dan 20 mm verlies
  • Verwijderbaar insert voor droogmiddel
Delivery information: Geleverd inclusief vacuümopheffingskraantje en O-ring.
Specifications
  • Nominale afmeting:
    250 DN
  • Type:
    Exsiccator
  • Seq:
    03
  • Bruikbare hoogte:
    225 mm
  • Ø uitw.×h:
    285×300 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Type
    Availability
    Price
  • 467-2290
    Terugslagventiel voor exsiccatoren
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 27,20 €
Product Information
  • Catalog #
    Type
    Availability
    Price
  • 467-2215
    Dichtingsring, CR
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 6,40 €
Product Information
  • Catalog #
    Type
    Availability
    Price
  • 467-2220
    Dichtingsring, CR
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 8,70 €
Product Information
  • Catalog #
    Type
    Availability
    Price
  • 467-2225
    Dichtingsring, CR
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 12,30 €