Orders LinkContactUsLinkComponent
Exsiccatoren
Exsiccatoren
Exsiccator, 150 DN, 135 mm, 170×190 mm
Catalogus # 467-2115
Leverancier:   KARTELL
Exsiccatoren
Catalogus # 467-2115
Leverancier:  KARTELL
Exsiccatoren
Exsiccatoren
Exsiccator, 150 DN, 135 mm, 170×190 mm
Price
121,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deksel uit transparant polycarbonaat en ondergedeelte uit polypropyleen. De speciaal gegroefde afsluitstop laat zeer langzaam opnieuw lucht toe om te voorkomen dat de inhoud wordt verstoord.
  • Implosiebestendig
  • Bestand tegen vacuüms van 740 mm Hg en heeft in 24 uur niet meer dan 20 mm verlies
  • Verwijderbaar insert voor droogmiddel
Delivery information: Geleverd inclusief vacuümopheffingskraantje en O-ring.
Specificaties
  • Nominale afmeting:
    150 DN
  • Type:
    Exsiccator
  • Seq:
    01
  • Bruikbare hoogte:
    135 mm
  • Ø uitw.×h:
    170×190 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • 467-2290
    Terugslagventiel voor exsiccatoren
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 27,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • 467-2215
    Dichtingsring, CR
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 6,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • 467-2220
    Dichtingsring, CR
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 8,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • 467-2225
    Dichtingsring, CR
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 12,30 €