Roerstaven
Roerstaven, PVC, PVC, 7 mm, 350 mm
Catalogus # 442-4152
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
PVC.
- Sterk en onbreekbaar
- Ideale vervanging voor glazen roerstaafjes
Specificaties
- Ø:7 mm
- Omschrijving:Roerstaven, PVC
- Lengte:350 mm
- Materiaal:PVC