Roerstaven
Roerstaven, PVC, PVC, 7 mm, 300 mm
Catalogus # 442-4151
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
PVC.
- Sterk en onbreekbaar
- Ideale vervanging voor glazen roerstaafjes
Specificaties
- Ø:7 mm
- Omschrijving:Roerstaven, PVC
- Lengte:300 mm
- Materiaal:PVC
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.