Orders LinkContactUsLinkComponent
Droogbuizen
Droogbuizen
8-10 mm, 270 mm, 20x200 mm
Catalogus # 468-1212
Leverancier:   KARTELL
Droogbuizen
Catalogus # 468-1212
Leverancier:  KARTELL
Droogbuizen
Droogbuizen
8-10 mm, 270 mm, 20x200 mm
Price
7,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PE.
  • Both ends have tapered, push-on connectors
Suitable for drying gases.
Specificaties
  • Ø×L:
    20x200 mm
  • Voor buizen Ø:
    8-10 mm
  • Totale lengte:
    270 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.