Orders LinkContactUsLinkComponent
Droogbuizen
Droogbuizen
8-10 mm, 220 mm, 20x150 mm
Catalogus # 468-1211
Leverancier:   KARTELL
Droogbuizen
Catalogus # 468-1211
Leverancier:  KARTELL
Droogbuizen
Droogbuizen
8-10 mm, 220 mm, 20x150 mm
Price
6,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PE.
  • Both ends have tapered, push-on connectors
Suitable for drying gases.
Specificaties
  • Ø×L:
    20x150 mm
  • Voor buizen Ø:
    8-10 mm
  • Totale lengte:
    220 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.