Orders LinkContactUsLinkComponent
Droogbuizen
Droogbuizen
8-10 mm, 170 mm, 20x100 mm
Catalogus # 468-1210
Leverancier:   KARTELL
Droogbuizen
Catalogus # 468-1210
Leverancier:  KARTELL
Droogbuizen
Droogbuizen
8-10 mm, 170 mm, 20x100 mm
Price
5,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PE.
  • Both ends have tapered, push-on connectors
Suitable for drying gases.
Specificaties
  • Ø×L:
    20x100 mm
  • Voor buizen Ø:
    8-10 mm
  • Totale lengte:
    170 mm