Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner trechters
Büchner trechters
6000 ml, 240 mm
Catalog # 519-2367
Supplier:   KARTELL
Büchner trechters
Catalog # 519-2367
Supplier:  KARTELL
Büchner trechters
Büchner trechters
6000 ml, 240 mm
Price
142,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, Wit.
  • Robuust en lichtgewicht
  • Boven- en onderkant kunnen uit elkaar worden genomen voor gemakkelijke reiniging
For filter paper or membrane filtration discs.
Specifications
  • Capaciteit:
    6000 ml
  • Voor filter Ø:
    240 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.