Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner trechters
Büchner trechters
2100 ml, 150 mm
Catalogus # 519-2366
Leverancier:   KARTELL
Büchner trechters
Catalogus # 519-2366
Leverancier:  KARTELL
Büchner trechters
Büchner trechters
2100 ml, 150 mm
Price
83,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, Wit.
  • Robuust en lichtgewicht
  • Boven- en onderkant kunnen uit elkaar worden genomen voor gemakkelijke reiniging
For filter paper or membrane filtration discs.
Specificaties
  • Capaciteit:
    2100 ml
  • Voor filter Ø:
    150 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.