Büchner trechters
810 ml, 110 mm
Catalogus # 519-2365
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, Wit.
- Robuust en lichtgewicht
- Boven- en onderkant kunnen uit elkaar worden genomen voor gemakkelijke reiniging
For filter paper or membrane filtration discs.
Specificaties
- Capaciteit:810 ml
- Voor filter Ø:110 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.