Büchner trechters
390 ml, 90 mm
Catalogus # 519-2364
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, Wit.
- Robuust en lichtgewicht
- Boven- en onderkant kunnen uit elkaar worden genomen voor gemakkelijke reiniging
For filter paper or membrane filtration discs.
Specificaties
- Capaciteit:390 ml
- Voor filter Ø:90 mm