Büchner trechters
180 ml, 70 mm
519-2363
: KARTELL
PP, Wit.
- Robuust en lichtgewicht
- Boven- en onderkant kunnen uit elkaar worden genomen voor gemakkelijke reiniging
For filter paper or membrane filtration discs.
- Capaciteit:180 ml
- Voor filter Ø:70 mm