Büchner trechters
70 ml, 55 mm
Catalogus # 519-2362
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, Wit.
- Robuust en lichtgewicht
- Boven- en onderkant kunnen uit elkaar worden genomen voor gemakkelijke reiniging
For filter paper or membrane filtration discs.
Specificaties
- Capaciteit:70 ml
- Voor filter Ø:55 mm