Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner trechters
Büchner trechters
40 ml, 42,5 mm
Catalogus # 519-2361
Leverancier:   KARTELL
Büchner trechters
Catalogus # 519-2361
Leverancier:  KARTELL
Büchner trechters
Büchner trechters
40 ml, 42,5 mm
Price
18,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, Wit.
  • Robuust en lichtgewicht
  • Boven- en onderkant kunnen uit elkaar worden genomen voor gemakkelijke reiniging
For filter paper or membrane filtration discs.
Specificaties
  • Capaciteit:
    40 ml
  • Voor filter Ø:
    42,5 mm