Roerders
D: vleugelroerder, 98,5 mm, 8 mm, 350 mm
Catalogus # 442-2121
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
De bladen zijn gemaakt uit PP en zijn bevestigd aan een stalen staaf met PP-coating.
- Autoclaveerbaar
- Chemisch inert
Specificaties
- Omschrijving:D: vleugelroerder
- Schacht Ø:8 mm
- Aslengte:350 mm
- Roerder Ø:98,5 mm



