Roerders
B: vleugelroerder, 57 mm, 8 mm, 350 mm
Catalogus # 442-4120
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
De bladen zijn gemaakt uit PP en zijn bevestigd aan een stalen staaf met PP-coating.
- Autoclaveerbaar
- Chemisch inert
Specificaties
- Omschrijving:B: vleugelroerder
- Schacht Ø:8 mm
- Aslengte:350 mm
- Roerder Ø:57 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



