Roerders
C: U-vormig, hoogte 78 mm, 65 mm, 8 mm, 350 mm
Catalogus # 441-9511
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
De bladen zijn gemaakt uit PP en zijn bevestigd aan een stalen staaf met PP-coating.
- Autoclaveerbaar
- Chemisch inert
Specificaties
- Omschrijving:C: U-vormig, hoogte 78 mm
- Schacht Ø:8 mm
- Aslengte:350 mm
- Roerder Ø:65 mm