Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Roerders

A. 2 Fixed blades, height 15 mm, 39 mm, 8 mm, 350 mm
  442-4100
 :   KARTELL
Roerders
  442-4100
 :  KARTELL
Roerders
Roerders

A. 2 Fixed blades, height 15 mm, 39 mm, 8 mm, 350 mm

 
37,00 €
   
1 * 1 ST
 

De bladen zijn gemaakt uit PP en zijn bevestigd aan een stalen staaf met PP-coating.

  • Autoclaveerbaar
  • Chemisch inert
 
  • Omschrijving:
    A. 2 Fixed blades, height 15 mm
  • Schacht Ø:
    8 mm
  • Aslengte:
    350 mm
  • Roerder Ø:
    39 mm